1-(2-Hidroxietil)piperazina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Piperazin-1-iletanol
P0812-25G P0812-500G P0812-100G
TCIAP0812-25GEA 17 EUR
TCIAP0812-25G TCIAP0812-500G TCIAP0812-100G
1-(2-Hidroxietil)piperazina ≥99.0% (por GC)
1-(2-Hidroxietil)piperazina
Formula: C₆H₁₄N₂O
MW: 130,19 g/mol
Pto. Ebullición: 246°C
Pto. de fusión: –38 °C
Densidad: 1,0595 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 124°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005970
Núm. CAS: 103-76-4
EINECS: 203-142-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9fd9fef9d92b9dc9516b8c9b29fbed1f05df611&vid=f9fd9fef9d92b9dc9516b8c9b29fbed1f05df611&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %