PIPES-Na
Proveedor: G Biosciences
Sinónimos: Hidrogenopiperazina-1,4-dietanosulfonato de sodio
RC-080 RC-079
RC-080EA 552 EUR
RC-080 RC-079
PIPES-Na
PIPES-Na
Formula: C₈H₁₇N₂NaO₆S₂
MW: 324.35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065472
Núm. CAS: 10010-67-0
EINECS: 233-005-3