1-(4-Nitrofenil)piperazina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
N0694-25G
N0694-5G
TCIAN0694-25GEA
72
EUR
TCIAN0694-25G
TCIAN0694-5G
1-(4-Nitrofenil)piperazina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-(4-Nitrofenil)piperazina
Formula:
C₁₀H₁₃N₃O₂ MW: 207.23 g/mol Pto. de fusión: 136.85 |
Número MDL:
MFCD00005961 Núm. CAS: 6269-89-2 EINECS: 228-443-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 130.0 to 134.0 deg-C |