1-(3-Metoxifenil)piperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M2135-25G M2135-5G
TCIAM2135-25GEA 206 EUR
TCIAM2135-25G TCIAM2135-5G
1-(3-Metoxifenil)piperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(3-Metoxifenil)piperazina
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
MW: 192.26 g/mol
Pto. Ebullición: 145°C
Densidad: 1.082
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD00040733
Núm. CAS: 16015-71-7
EINECS: 240-154-8
UN: 3267
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b2b81a07ff60e0c4553a03b146d79e20735ec1a&vid=2b2b81a07ff60e0c4553a03b146d79e20735ec1a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %