1-(4-Hidroxifenil)piperazina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0891-25G H0891-250G
TCIAH0891-25GEA 64 EUR
TCIAH0891-25G TCIAH0891-250G
1-(4-Hidroxifenil)piperazina ≥98.0% (por GC)
1-(4-Hidroxifenil)piperazina
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Pto. de fusión: 218…220 °C
Número MDL: MFCD00066156
Núm. CAS: 56621-48-8
EINECS: 260-289-6
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17e0b58af541c85e89fb66f386ff23d4353a5a36&vid=17e0b58af541c85e89fb66f386ff23d4353a5a36&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %