4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Aminofenazona, 4-Aminoantipirina
A0256-25G A0256-500G
TCIAA0256-25GEA 40 EUR
TCIAA0256-25G TCIAA0256-500G
4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona ≥99.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
Pto. de fusión: 107…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003145
Núm. CAS: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Índice Merck: 14,00591
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a94b41fb0d5a1f409308b793ef1610e86cfe4a1&vid=3a94b41fb0d5a1f409308b793ef1610e86cfe4a1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystalline
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C