Fenotiazina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 10H-Phenothiazine
P0106-25G P0106-500G
TCIAP0106-25GEA 17 EUR
TCIAP0106-25G TCIAP0106-500G
Fenotiazina ≥98.0% (por GC)
Fenotiazina
Formula: C₁₂H₉NS
Pto. Ebullición: 371 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 182…185 °C
Densidad: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 202 °C
Número MDL: MFCD00005015
Núm. CAS: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
Índice Merck: 14,07252
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=571423748a028b43a355533f8ccb01e72eb64ae7&vid=571423748a028b43a355533f8ccb01e72eb64ae7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 188.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency