Tricloro(ciclohexil)silano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0892-25G C0892-5G
TCIAC0892-25GEA 124 EUR
TCIAC0892-25G TCIAC0892-5G
Tricloro(ciclohexil)silano ≥98.0% (por GC)
Tricloro(ciclohexil)silano
Formula: C₆H₁₁Cl₃Si
Pto. Ebullición: 207°C
Densidad: 1,232 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 94°C
Número MDL: MFCD00021280
Núm. CAS: 98-12-4
EINECS: 202-639-2
UN: 1763
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1726aa17b876b19db5afef2e954cac2436fca968&vid=1726aa17b876b19db5afef2e954cac2436fca968&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %