Ethano-1,2-diilbis(difenilfosfina) ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1137-10G B1137-25G
TCIAB1137-10GEA 54 EUR
TCIAB1137-10G TCIAB1137-25G
Ethano-1,2-diilbis(difenilfosfina) ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ethano-1,2-diilbis(difenilfosfina)
Formula: C₂₆H₂₄P₂
Pto. de fusión: 140…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003047
Núm. CAS: 1663-45-2
EINECS: 216-769-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=859b79caed6a986beb95f628fa03feeffd7ed0a1&vid=859b79caed6a986beb95f628fa03feeffd7ed0a1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 137.0 to 144.0 deg-C