Propano-1,3-diilbis(difenilfosfina) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1138-25G B1138-5G
TCIAB1138-25GEA 80 EUR
TCIAB1138-25G TCIAB1138-5G
Propano-1,3-diilbis(difenilfosfina) ≥98.0% (por GC)
Propano-1,3-diilbis(difenilfosfina)
Formula: C₂₇H₂₆P₂
Pto. de fusión: 60…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003050
Núm. CAS: 6737-42-4
EINECS: 229-791-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2fd0ab48e0704cc2742e0bd31418a5775b2ba70&vid=b2fd0ab48e0704cc2742e0bd31418a5775b2ba70&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C