Butano-1,4-diilbis(difenilfosfina) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1246-25G B1246-5G
TCIAB1246-25GEA 122 EUR
TCIAB1246-25G TCIAB1246-5G
Butano-1,4-diilbis(difenilfosfina) ≥98.0% (por GC)
Butano-1,4-diilbis(difenilfosfina)
Formula: C₂₈H₂₈P₂
Pto. de fusión: 195 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00003051
Núm. CAS: 7688-25-7
EINECS: 231-698-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb3053c4173bd5d2153902c85d73d347b9631ae1&vid=eb3053c4173bd5d2153902c85d73d347b9631ae1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C