Tetrahidroborato de tetraetilamonio ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Tetraethylammonium borohydride, Tetraethylammonium tetrahydridoborate
T0837-25G T0837-5G
TCIAT0837-25GEA 181 EUR
TCIAT0837-25G TCIAT0837-5G
Tetrahidroborato de tetraetilamonio ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Tetrahidroborato de tetraetilamonio
Formula: C₈H₂₄BN
MW: 145.1 g/mol
Número MDL: MFCD00031600
Núm. CAS: 17083-85-1
EINECS: 241-140-4
UN: 3131
ADR: 4.3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=674019dff4dddd420623dbb68c836cb849fe930b&vid=674019dff4dddd420623dbb68c836cb849fe930b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 90.0 %