Bromuro de dodeciltrimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D1468-25G D1468-500G D1468-100G
TCIAD1468-25GEA 38 EUR
TCIAD1468-25G TCIAD1468-500G TCIAD1468-100G
Bromuro de dodeciltrimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de dodeciltrimetilamonio
Formula: C₁₅H₃₄BrN
Pto. de fusión: 264…266 °C
Número MDL: MFCD00011767
Núm. CAS: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8e0c6fea037a2ff02010a025452c6f45ed48d07&vid=b8e0c6fea037a2ff02010a025452c6f45ed48d07&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency