Bromuro de tetradeciltrimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bromuro de tetradonio, TTAB, Dynamin Inhibitor II
T0906-25G T0906-500G T0906-100G
TCIAT0906-25GEA 17 EUR
TCIAT0906-25G TCIAT0906-500G TCIAT0906-100G
Bromuro de tetradeciltrimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de tetradeciltrimetilamonio
Formula: C₁₇H₃₈BrN
MW: 336.394 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011770
Núm. CAS: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
Índice Merck: 14,06336
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82414a82dd5e03d6cf235b2461fe0afe59dd93d9&vid=82414a82dd5e03d6cf235b2461fe0afe59dd93d9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency