Cloruro de dodeciltrimetilamonio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyldodecan-1-aminium chloride, DTAC
D1016-25G D1016-500G
TCIAD1016-25GEA 34 EUR
TCIAD1016-25G TCIAD1016-500G
Cloruro de dodeciltrimetilamonio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de dodeciltrimetilamonio
Formula: C₁₅H₃₄ClN
MW: 263.89 g/mol
Pto. de fusión: 246°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041974
Núm. CAS: 112-00-5
EINECS: 203-927-0
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ea00cf360ab1ad0465e804b637abe07e6201e53&vid=2ea00cf360ab1ad0465e804b637abe07e6201e53&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency
Water max. 3.0 %
pH 4.0 to 7.5 (50 g/L, 25 deg-C)