Cloruro de cetrimonio ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0082-25G H0082-500G H0082-100G
TCIAH0082-25GEA 19 EUR
TCIAH0082-25G TCIAH0082-500G TCIAH0082-100G
Cloruro de cetrimonio ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de cetrimonio
Formula: C₁₉H₄₂ClN
Pto. de fusión: 232…233 °C
Densidad: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011773
Núm. CAS: 112-02-7
EINECS: 203-928-6
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0aa18485ed2f3e02b9ba4c0ad6701e4d2ce3b8d5&vid=0aa18485ed2f3e02b9ba4c0ad6701e4d2ce3b8d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Solubility in Water almost transparency
Water max. 5.0 %