Tetrapentilamonio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cloruro de tetraamilamonio, Tetraamilamonio cloruro, Cloruro de tetrapentilamonio
T1433-25G T1433-5G
TCIAT1433-25GEA 243 EUR
TCIAT1433-25G TCIAT1433-5G
Tetrapentilamonio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrapentilamonio cloruro
Formula: C₂₀H₄₄ClN
MW: 334,03 g/mol
Pto. de fusión: 139,85 °C
Número MDL: MFCD00011857
Núm. CAS: 4965-17-7
EINECS: 225-606-4
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=807bc1f17f6ef176de7ae0065791258c08f0ba01&vid=807bc1f17f6ef176de7ae0065791258c08f0ba01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency