Tetrabutilamonio perclorato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Perclorato de tetrabutilamonio
T0836-25G
T0836-500G
T0836-100G
TCIAT0836-25GEA
47
EUR
TCIAT0836-25G
TCIAT0836-500G
TCIAT0836-100G
Tetrabutilamonio perclorato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrabutilamonio perclorato
Formula:
C₁₆H₃₆ClNO₄ MW: 341.92 g/mol Pto. de fusión: 210 |
Número MDL:
MFCD00038722 Núm. CAS: 1923-70-2 EINECS: 217-655-5 UN: 1479 ADR: 5.1 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |