Tetrahexilamonio ioduro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ioduro de tetrahexilamonio
T1010-25G T1010-5G
TCIAT1010-25GEA 97 EUR
TCIAT1010-25G TCIAT1010-5G
Tetrahexilamonio ioduro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrahexilamonio ioduro
Formula: C₂₄H₅₂IN
Pto. de fusión: 105,4 °C
Densidad: 1,0922 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00041981
Núm. CAS: 2138-24-1
EINECS: 218-382-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa77a6629c2b271b93af87da0eb8461431b8d572&vid=aa77a6629c2b271b93af87da0eb8461431b8d572&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency