Tetrapentilamonio ioduro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1011-25G T1011-5G
TCIAT1011-25GEA 172 EUR
TCIAT1011-25G TCIAT1011-5G
Tetrapentilamonio ioduro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrapentilamonio ioduro
Formula: C₂₀H₄₄IN
Pto. de fusión: 135…137 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00041980
Núm. CAS: 2498-20-6
EINECS: 219-688-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=245150758981c440837f15ac69ecbdfea3e4ff24&vid=245150758981c440837f15ac69ecbdfea3e4ff24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 138.0 deg-C