Tetrapropilamonio ioduro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T0172-25G T0172-100G
TCIAT0172-25GEA 50 EUR
TCIAT0172-25G TCIAT0172-100G
Tetrapropilamonio ioduro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrapropilamonio ioduro
Formula: C₁₂H₂₈IN
Pto. de fusión: 283 °C
Densidad: 1,317 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011842
Núm. CAS: 631-40-3
EINECS: 211-157-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d9d38f6ec9826bd8e9617e0013c6bf06501f68e&vid=3d9d38f6ec9826bd8e9617e0013c6bf06501f68e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency