Tetrabutilamonio hexafluorofosfato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hexafluorofosfato de tetrabutilamonio
T1279-25G
T1279-250G
TCIAT1279-25GEA
28
EUR
TCIAT1279-25G
TCIAT1279-250G
Tetrabutilamonio hexafluorofosfato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrabutilamonio hexafluorofosfato
Formula:
C₁₆H₃₆F₆NP Pto. de fusión: 245°C |
Número MDL:
MFCD00011748 Núm. CAS: 3109-63-5 EINECS: 221-472-6 UN: 1759 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |