Óxido de trifenilfosfina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0625-25G T0625-500G T0625-100G
TCIAT0625-25GEA 17 EUR
TCIAT0625-25G TCIAT0625-500G TCIAT0625-100G
Óxido de trifenilfosfina ≥98.0% (por GC)
Óxido de trifenilfosfina
Formula: C₁₈H₁₅OP
MW: 278.29 g/mol
Pto. de inflamación: 180
Número MDL: MFCD00002080
Núm. CAS: 791-28-6
EINECS: 212-338-8
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=270c01dafb4113daf9a0693feaf896703c3d83fd&vid=270c01dafb4113daf9a0693feaf896703c3d83fd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C