Sulfuro de trifenilfosfina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1066-25G T1066-500G T1066-100G
TCIAT1066-25GEA 36 EUR
TCIAT1066-25G TCIAT1066-500G TCIAT1066-100G
Sulfuro de trifenilfosfina ≥99.0% (por GC)
Sulfuro de trifenilfosfina
Formula: C₁₈H₁₅PS
Pto. de fusión: 162…164 °C
Densidad: 1,191 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00004917
Núm. CAS: 3878-45-3
EINECS: 223-407-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8bdef6ab14952eb2724efe10ac6eecc71527544&vid=b8bdef6ab14952eb2724efe10ac6eecc71527544&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 162.0 to 165.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency