Disulfuro de di-terc-butilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Di-terc-butilo disulfuro
D0225-25ML D0225-500ML D0225-100ML
TCIAD0225-25MLEA 19 EUR
TCIAD0225-25ML TCIAD0225-500ML TCIAD0225-100ML
Disulfuro de di-terc-butilo ≥97.0% (por GC)
Disulfuro de di-terc-butilo
Formula: C₈H₁₈S₂
MW: 178,36 g/mol
Pto. Ebullición: 200°C
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 0,9229 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 67°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008838
Núm. CAS: 110-06-5
EINECS: 203-734-1
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc08cb9091d94e7faf7e77689cfad8c4ad82b11a&vid=fc08cb9091d94e7faf7e77689cfad8c4ad82b11a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %