Sulfuro de di-terc-butilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Di-terc-butilo sulfuro
B0807-25ML B0807-500ML
TCIAB0807-25MLEA 96 EUR
TCIAB0807-25ML TCIAB0807-500ML
Sulfuro de di-terc-butilo ≥98.0% (por GC)
Sulfuro de di-terc-butilo
Formula: C₈H₁₈S
MW: 146.3 g/mol
Pto. Ebullición: 150°C
Pto. de inflamación: 26°C
Número MDL: MFCD00008839
Núm. CAS: 107-47-1
EINECS: 203-493-2
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0af8e0e23ba379323e8a29978de0a3b158b9eab1&vid=0af8e0e23ba379323e8a29978de0a3b158b9eab1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %