Sulfuro de diisopropilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Diisopropilo sulfuro
I0175-10ML I0175-25ML
TCIAI0175-10MLEA 24 EUR
TCIAI0175-10ML TCIAI0175-25ML
Sulfuro de diisopropilo ≥98.0% (por GC)
Sulfuro de diisopropilo
Formula: C₆H₁₄S
MW: 118,24 g/mol
Pto. Ebullición: 121°C
Pto. de fusión: –69,1 °C
Densidad: 0,8306 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 7°C
Número MDL: MFCD00008895
Núm. CAS: 625-80-9
EINECS: 210-911-7
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54d755e8c1f095077ad9de96af9e6de869d2d325&vid=54d755e8c1f095077ad9de96af9e6de869d2d325&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %