1,6-Dibromo-2-naftol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,6-Dibromo-2-hydroxynaphthalene, 1,6-Dibromonaphthalen-2-ol
D1872-25G D1872-250G
TCIAD1872-25GEA 66 EUR
TCIAD1872-25G TCIAD1872-250G
1,6-Dibromo-2-naftol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1,6-Dibromo-2-naftol
Formula: C₁₀H₆Br₂O
MW: 301,97 g/mol
Pto. Ebullición: 354 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 108 °C
Número MDL: MFCD00003870
Núm. CAS: 16239-18-2
EINECS: 240-356-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb48ed743d5eb0fd55a6fa3f9231ba891c324e13&vid=cb48ed743d5eb0fd55a6fa3f9231ba891c324e13&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C