6-Bromo-2-naftol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0621-25G B0621-100G
TCIAB0621-25GEA 32 EUR
TCIAB0621-25G TCIAB0621-100G
6-Bromo-2-naftol ≥98.0% (por GC)
6-Bromo-2-naftol
Formula: C₁₀H₇BrO
Pto. Ebullición: 200 - 205 °C (20 -rr)
Pto. de fusión: 128 °C
Número MDL: MFCD00004081
Núm. CAS: 15231-91-1
EINECS: 239-279-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9285e654966b375d9035cbe0dd5b7a455434e8e&vid=b9285e654966b375d9035cbe0dd5b7a455434e8e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 134.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency