2-Hidroxi-1-naftaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-α-naphthaldehyde
H0275-25G H0275-100G
TCIAH0275-25GEA 66 EUR
TCIAH0275-25G TCIAH0275-100G
2-Hidroxi-1-naftaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Hidroxi-1-naftaldehído
Formula: C₁₁H₈O₂
MW: 172.18 g/mol
Pto. Ebullición: 192°C
Número MDL: MFCD00004005
Núm. CAS: 708-06-5
EINECS: 211-902-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f821cbfb4d0be07ca56d8b176a4c6a507faf9f7&vid=0f821cbfb4d0be07ca56d8b176a4c6a507faf9f7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 84.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency