4-Cloro-1-naftol ≥98.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Chloronaphthalen-1-ol, 1-Chloro-4-hydroxynaphthalene, 4-CN, Chloronaphthol
C2291-1G C2291-5G
TCIAC2291-1GEA 21 EUR
TCIAC2291-1G TCIAC2291-5G
4-Cloro-1-naftol ≥98.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
4-Cloro-1-naftol
Formula: ClC₁₀H₆OH
MW: 178.62 g/mol
Pto. Ebullición: 307
Pto. de fusión: 123
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003974
Núm. CAS: 604-44-4
EINECS: 210-068-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64cef96f043f6bcf6d00ed37fc8cce44eb92e9f0&vid=151a6dff8e0a0fa58a3dabbbdb1c2d3fbaffeede&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency