Ácido 1-hidroxi-2-naftoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
H0279-25G
H0279-500G
H0279-100G
TCIAH0279-25GEA
25
EUR
TCIAH0279-25G
TCIAH0279-500G
TCIAH0279-100G
Ácido 1-hidroxi-2-naftoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 1-hidroxi-2-naftoico
Formula:
C₁₁H₈O₃ MW: 188.18 g/mol Pto. Ebullición: 375 Pto. de fusión: 205 |
Número MDL:
MFCD00003960 Núm. CAS: 86-48-6 EINECS: 201-674-0 Índice Merck: 14,04834 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light red to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |