Ácido 2-hidroxi-1-naftoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0280-25G H0280-250G
TCIAH0280-25GEA 20 EUR
TCIAH0280-25G TCIAH0280-250G
Ácido 2-hidroxi-1-naftoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 2-hidroxi-1-naftoico
Formula: C₁₁H₈O₃
Número MDL: MFCD00004009
Núm. CAS: 2283-08-1
EINECS: 218-919-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=269d06ad0ea6610243b25a86e5bfffdb00507a22&vid=269d06ad0ea6610243b25a86e5bfffdb00507a22&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %