Ácido 3-hidroxi-2-naftoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H0281-25G
H0281-500G
TCIAH0281-25GEA
16
EUR
TCIAH0281-25G
TCIAH0281-500G
Ácido 3-hidroxi-2-naftoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 3-hidroxi-2-naftoico
Formula:
C₁₁H₈O₃ Pto. Ebullición: 368 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 217…220 °C Pto. de inflamación: 220 °C |
Número MDL:
MFCD00004103 Núm. CAS: 92-70-6 EINECS: 202-180-8 Índice Merck: 14,04835 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 220.0 to 225.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...