Ácido 6-hidroxi-2-naftoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0612-25G H0612-5G H0612-500G
TCIAH0612-25GEA 26 EUR
TCIAH0612-25G TCIAH0612-5G TCIAH0612-500G
Ácido 6-hidroxi-2-naftoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 6-hidroxi-2-naftoico
Formula: C₁₁H₈O₃
Número MDL: MFCD00060070
Núm. CAS: 16712-64-4
EINECS: 240-759-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08b81307b87bf6046d7165ee6079af7eb21ee91e&vid=08b81307b87bf6046d7165ee6079af7eb21ee91e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 246.0 to 250.0 deg-C