Dimetil(1-naftil)amina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
D0755-25G
D0755-500G
TCIAD0755-25GEA
88
EUR
TCIAD0755-25G
TCIAD0755-500G
Dimetil(1-naftil)amina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Dimetil(1-naftil)amina
Formula:
C₁₂H₁₃N MW: 171.24 g/mol Pto. Ebullición: 274°C Pto. de inflamación: 140°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003919 Núm. CAS: 86-56-6 EINECS: 201-682-4 Índice Merck: 14,03252 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...