(5-dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo cloruro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
D0656-1G D0656-25G D0656-5G
TCIAD0656-1GEA 71 EUR
TCIAD0656-1G TCIAD0656-25G TCIAD0656-5G
(5-dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo cloruro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cloruro de (5-dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo
Formula: C₁₂H₁₂ClNO₂S
MW: 269.75 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003985
Núm. CAS: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,02814
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e64a1373e2bc1d3fa9266a4d8d9c59941eddf24&vid=2e64a1373e2bc1d3fa9266a4d8d9c59941eddf24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency