2-Nitroso-1-naftol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
N0267-25G N0267-5G
TCIAN0267-25GEA 194 EUR
TCIAN0267-25G TCIAN0267-5G
2-Nitroso-1-naftol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Nitroso-1-naftol
Formula: C₁₀H₇NO₂
Pto. Ebullición: 304 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 156…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003932
Núm. CAS: 132-53-6
EINECS: 205-064-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6c69796fe09ae09d1bc34d56c2d61055da2e12a&vid=c6c69796fe09ae09d1bc34d56c2d61055da2e12a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency