Anhídrido naftaleno-1,8-dicarboxilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, Benzo[de]isochromene-1,3-dione, 1,8-Naphthalic anhydride
N0022-25G N0022-250G
TCIAN0022-25GEA 16 EUR
TCIAN0022-25G TCIAN0022-250G
Anhídrido naftaleno-1,8-dicarboxilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Anhídrido naftaleno-1,8-dicarboxilico
Formula: C₁₂H₆O₃
MW: 198,18 g/mol
Pto. Ebullición: 425 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 274°C
Número MDL: MFCD00006925
Núm. CAS: 81-84-5
EINECS: 201-380-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae47420e3b064fcb7f82582bf79aa086503df716&vid=ae47420e3b064fcb7f82582bf79aa086503df716&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %