1'-Acetonaftona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A1044-25G A1044-500G
TCIAA1044-25GEA 20 EUR
TCIAA1044-25G TCIAA1044-500G
1'-Acetonaftona ≥95.0% (por GC)
1'-Acetonaftona
Formula: C₁₂H₁₀O
Pto. Ebullición: 298°C
Pto. de fusión: 9…11 °C
Densidad: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Número MDL: MFCD00004013
Núm. CAS: 941-98-0
EINECS: 213-384-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b3a625e5dc0997debceba4a19819fc0ceb8caf2&vid=7b3a625e5dc0997debceba4a19819fc0ceb8caf2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %