2'-Acetonaftona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A0053-25G
A0053-500G
A0053-100G
TCIAA0053-25GEA
20
EUR
TCIAA0053-25G
TCIAA0053-500G
TCIAA0053-100G
2'-Acetonaftona ≥98.0% (por GC)
2'-Acetonaftona
Formula:
C₁₂H₁₀O Pto. Ebullición: 301°C Pto. de fusión: 52…54 °C Densidad: 1,1171 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004108 Núm. CAS: 93-08-3 EINECS: 202-216-2 ADR: 9,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 52.0 to 57.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...