2-Metil-1-naftilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methylnaphthalen-1-amine, 2-Methyl-1-naphthylamine
A0917-25G A0917-5G
TCIAA0917-25GEA 206 EUR
TCIAA0917-25G TCIAA0917-5G
2-Metil-1-naftilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Metil-1-naftilamina
Formula: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059135
Núm. CAS: 2246-44-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efab3ce13b6785b71d5fb51157fe0292dab038e5&vid=efab3ce13b6785b71d5fb51157fe0292dab038e5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Brown powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %