Tetrafluoroborato de plata (I) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Argentous tetrafluoroborate
S0446-25G S0446-5G
TCIAS0446-25GEA 251 EUR
TCIAS0446-25G TCIAS0446-5G
Tetrafluoroborato de plata (I) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrafluoroborato de plata (I)
Formula: AgBF₄
MW: 194.67 g/mol
Pto. de fusión: 200
Número MDL: MFCD00003408
Núm. CAS: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 1759
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fe4a65f62d550db9aa823db1a776fbdd8be5a55&vid=8fe4a65f62d550db9aa823db1a776fbdd8be5a55&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Precipitation Titration) min. 98.0 %