Hexafluoroantimonato de plata ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
S0463-25G
S0463-5G
TCIAS0463-25GEA
368
EUR
TCIAS0463-25G
TCIAS0463-5G
Hexafluoroantimonato de plata ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Hexafluoroantimonato de plata
Formula:
AgF₆Sb Densidad: 4,65 to 4.85 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00003401 Núm. CAS: 26042-64-8 EINECS: 247-429-1 UN: 1759 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Precipitation Titration) | min. 97.0 % |