3-Hidroxi-2-metil-4-pirona ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M0673-25G M0673-500G M0673-100G
TCIAM0673-25GEA 16 EUR
TCIAM0673-25G TCIAM0673-500G TCIAM0673-100G
3-Hidroxi-2-metil-4-pirona ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Hidroxi-2-metil-4-pirona
Formula: C₆H₆O₃
Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,453 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00006578
Núm. CAS: 118-71-8
EINECS: 204-271-8
Índice Merck: 14,05713
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ae22f9fa0843021eb210c59ea88b6e15c4279c0&vid=3ae22f9fa0843021eb210c59ea88b6e15c4279c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency