2,6-Dimetil-4-pirona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0794-25G D0794-5G
TCIAD0794-25GEA 165 EUR
TCIAD0794-25G TCIAD0794-5G
2,6-Dimetil-4-pirona ≥99.0% (por GC)
2,6-Dimetil-4-pirona
Formula: C₇H₈O₂
Pto. Ebullición: 248 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 130…131 °C
Densidad: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00006579
Núm. CAS: 1004-36-0
EINECS: 213-719-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dd480c23fbf69375145a65a6472814b6dcfff51&vid=7dd480c23fbf69375145a65a6472814b6dcfff51&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency