Tetrahidro-4H-piran-4-ona ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Tetrahidro-α-piran-4-ona, Tetrahidro-2H-piran-4-ona, Tetrahidro-γ-piran-4-ona

T1806-1G T1806-25G T1806-5G
TCIAT1806-1GEA 18 EUR
TCIAT1806-1G TCIAT1806-25G TCIAT1806-5G
Tetrahidro-4H-piran-4-ona ≥95.0% (por GC)
Tetrahidro-4H-piran-4-ona
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Pto. Ebullición: 69°C
Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 55°C
Número MDL: MFCD00006581
Núm. CAS: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac48150a6f6cbe06105132766183bd5847b95248&vid=ac48150a6f6cbe06105132766183bd5847b95248&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR