1,3-Propansultona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P0324-25G P0324-500G P0324-100G
TCIAP0324-25GEA 35 EUR
TCIAP0324-25G TCIAP0324-500G TCIAP0324-100G
1,3-Propansultona ≥99.0% (por GC)
1,3-Propansultona
Formula: C₃H₆O₃S
Pto. Ebullición: 180°C
Pto. de fusión: 31 °C
Densidad: 1,3996 g/cm³ (35 °C)
Número MDL: MFCD00005355
Núm. CAS: 1120-71-4
EINECS: 214-317-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3018a5589ca511345fb665f0a66de8a056085ff&vid=b3018a5589ca511345fb665f0a66de8a056085ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Freezing point 30.0 to 33.0 deg-C