1,4-Butansultona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0136-25G B0136-250G
TCIAB0136-25GEA 26 EUR
TCIAB0136-25G TCIAB0136-250G
1,4-Butansultona ≥99.0% (por GC)
1,4-Butansultona
Formula: C₄H₈O₃S
Pto. Ebullición: 146°C
Pto. de fusión: 12,5…15 °C
Densidad: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00006584
Núm. CAS: 1633-83-6
EINECS: 216-647-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96b53df4aee4af05fcbe78e8e8e6e54eee8aa5cd&vid=96b53df4aee4af05fcbe78e8e8e6e54eee8aa5cd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %