2-Iodopirazina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0837-1G I0837-5G
TCIAI0837-1GEA 33 EUR
TCIAI0837-1G TCIAI0837-5G
2-Iodopirazina ≥97.0% (por GC)
2-Iodopirazina
Formula: C₄H₃IN₂
Pto. Ebullición: 110°C
Número MDL: MFCD01319019
Núm. CAS: 32111-21-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82a5659183f6b0d401b2b4094c243a68f0871f70&vid=82a5659183f6b0d401b2b4094c243a68f0871f70&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %